Merck
282065
Sigma-Aldrich
ナトリウム
ACS reagent, dry
別名:
Sodium metal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Na
CAS番号:
分子量:
22.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141806
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 440 °C)
1 mmHg ( 440 °C)
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: reductant
抵抗性
4.69 μΩ-cm, 20°C
bp
883 °C (lit.)
mp
97.8 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate (NO3-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): passes test
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES記法
[Na]
InChI
1S/Na
InChI Key
KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
カーボンナノチューブに用いる共有結合官能基化修飾剤
以下の用途に関与する反応剤です。
  • アトラン錯体の合成
  • Zintl相
  • 脱重合化のためのナトリウム除去
  • エアロゲル型炭素の黒鉛化
包装
窒素雰囲気下でパッケ-ジ。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
引火点(°F)
179.6 °F
引火点(℃)
82 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
ナトリウム
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
282065-450G-PW:
282065-450G:4548173129532
282065-BULK:
282065-50G-PW:
282065-50G:4548173228334
282065-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jinfeng Zhang et al.
Inorganic chemistry, 50(19), 9564-9570 (2011-09-10)
A series of sodium and aluminum atrane complexes of Na(3)L(THF)(5) (1), [AlLMe][Na(4)L(THF)(6)] (2), AlL(THF) (3), AlNaLMe(THF)(2) (4), and AlNaLOBn(THF)(2) (5), wherein L = tris(2-oxy-4,6-di-tert-butyl-benzyl)amine, were synthesized and characterized by NMR, X-ray crystallography, and elemental analysis. The trinuclear sodium atrane complex
H. He, et al.,
Inorganic Chemistry, 50, 8376-8383 (2011)
Graphitization of aerogel-like carbons in molten sodium metal
Z. Xu, et al.,
Carbon, 49, 3385-3387 (2011)
Jean-Yves Mevellec et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(42), 16938-16946 (2011-09-20)
We present a systematic Raman study over a range of excitation energies of arc discharge single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) covalently functionalized according to two processes, esterification and reductive alkylation. The SWCNTs are characterized by resonance Raman spectroscopy at each step
M. Guzman-Castillo, et al.,
Microporous Mater., 143, 375-382 (2011)