Merck
71172
Sigma-Aldrich
ナトリウム
in kerosene, pieces (large), ≥99.8% (sodium basis)
別名:
Sodium metal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Na
CAS番号:
分子量:
22.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1 mmHg ( 440 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.8% (sodium basis)
フォーム
pieces (large)
品質
in kerosene
反応適合性
reagent type: reductant
抵抗性
4.69 μΩ-cm, 20°C
bp
883 °C (lit.)
mp
97.8 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride, bromide (as Cl)-: ≤20 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤400 mg/kg
K: ≤300 mg/kg
SMILES記法
[Na]
InChI
1S/Na
InChI Key
KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ナトリウム金属(灯油中)は、レブリン酸から5-アセチル-2,9-デカンジオンを形成する電気化学的再編成において使用されてきました。 テトラヒドロフラン(THF)の精製用乾燥材として使用される可能性もあります。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
ナトリウム
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
71172-6X1KG:4548173272726
71172-1KG:4548173178042
71172-100G:4548173178035
71172-6X500G:4548173272733
71172-VAR:
71172-500G:4548173178059
71172-25G:4548173908939
71172-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Electrochemical synthesis of a novel compound, 5-acetyl-2, 9-decanedione, and theoretical analysis of its lithium ion complex.
Cabasso I
Royal Society of Chemistry Advances, 2(26), 9998-10006 (2012)
Drying of organic solvents: quantitative evaluation of the efficiency of several desiccants.
Williams D
The Journal of Organic Chemistry, 75(24), 8351-8354 (2010)
Highly stable multi-anchored magnetic nanoparticles for optical imaging within biofilms
Stone R C
Journal of Colloid and Interface Science, 459, 175-182 (2015)
Supriya S Jalimarada et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 54(6), 4330-4340 (2013-06-08)
Mutations in SLC4A11, a member of the SLC4 superfamily of bicarbonate transporters, give rise to corneal endothelial cell dystrophies. SLC4A11 is a putative Na⁺ borate and Na⁺:OH⁻ transporter. Therefore we ask whether SLC4A11 in corneal endothelium transports borate (B[OH]₄⁻), bicarbonate
Nicole Li et al.
American heart journal, 166(5), 815-822 (2013-11-02)
Cardiovascular diseases are the leading cause of death and disability in China. High blood pressure caused by excess intake of dietary sodium is widespread and an effective sodium reduction program has potential to improve cardiovascular health. This study is a