About This Item
実験式(ヒル表記法):
Li
CAS番号:
分子量:
6.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141803
EC Index Number:
231-102-5
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アナリシスノート
Assay of Li: ≥ 99.0 %
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属
危険等級II
第二種自然発火性物質及び禁水性物質