Merck
369500
Sigma-Aldrich
4,4′-メチレンビス(2-メチルシクロヘキシルアミン)、異性体混合物
99%
別名:
2,2′-Dimethyl-4,4′-methylenebis(cyclohexylamine), 3,3′-Dimethyl-4,4′-diaminodicyclohexylmethane, 4,4′-Diamino-3,3′-dimethyldicyclohexylmethane, Bis(3-methyl-4-aminocyclohexyl)methane, DMDC, Dimethyldicykan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2[C6H9(CH3)NH2]2
CAS番号:
分子量:
238.41
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.499 (lit.)
bp
93-100 °C (lit.)
密度
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1CC(CCC1N)CC2CCC(N)C(C)C2
InChI
1S/C15H30N2/c1-10-7-12(3-5-14(10)16)9-13-4-6-15(17)11(2)8-13/h10-15H,3-9,16-17H2,1-2H3
InChI Key
IGSBHTZEJMPDSZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4,4′-メチレンビス(2-メチルシクロヘキシルアミン)は脂環式ジアミンです。
アプリケーション
4,4′-メチレンビス(2-メチルシクロヘキシルアミン)(MMCA)は以下に使用できる可能性があります:
  • 全脂肪族ポリイミドの合成。
  • 全脂肪族ポリイミド-シロキサン(APISiO)の合成。
  • トリメチロールプロパントリグリシジルエーテルとエポキシ樹脂を調製するため、透過X線顕微鏡(STXM)によるドラグラインシルクの構造組織解析での使用。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
343.4 °F - closed cup
引火点(℃)
173 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
369500-BULK:
369500-250ML:
369500-VAR:
369500-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fully aliphatic polyimides from adamantane-based diamines for enhanced thermal stability, solubility, transparency, and low dielectric constant.
Mathews AS, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 102(4), 3316-3326 (2006)
S Ohshima et al.
Journal of toxicology and environmental health, 28(2), 249-255 (1989-01-01)
Repeated oral administration of bis(4-amino-3-methylcyclohexyl)methane to rats induced unusual ultrastructural changes in Clara cells of the bronchiolar epithelium, involving marked accumulation of electron-dense inclusion bodies with a lamellar structure in the cytoplasm. The appearance of the inclusion bodies was speculated
Synthesis and characterization of novel fully aliphatic polyimidosiloxanes based on alicyclic or adamantyl diamines.
Mathews AS, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 44(18), 5254-5270 (2006)
U F Haustein et al.
Dermatosen in Beruf und Umwelt. Occupation and environment, 34(3), 61-67 (1986-05-01)
For the stimulation of research on scleroderma and the prophylaxis of occupational scleroderma-like diseases and the prevention of iatrogenic injuries, respect., it is important to know the inducing environmental substances. Plastics (vinyl chloride, epoxy resins), solvents (chlorinated, aromatic and aliphatic
S Ohshima et al.
The Journal of toxicological sciences, 11(2), 79-93 (1986-05-01)
Amine-curing agent for epoxy resin, bis(4-amino-3-methyl-cyclohexyl)methane (commercial name; Laromin C) has been suspected to have induced in the workers some toxic signs such as collagen disease like scleroderma or polymyositis. Subacute toxicity of this agent was studied in rats following