安全性情報
8.14123
Sigma-Aldrich
Isophoronediamine
(mixture of stereoisomers) for synthesis
別名:
Isophoronediamine, 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H22N2
CAS番号:
分子量:
170.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
220-666-8
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.02 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
自己発火温度
380 °C
有効性
1030 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.2 % (v/v)
pH
11.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
247 °C/1013 hPa
mp
10 °C
転移温度
flash point 112 °C
密度
0.92 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C10H22N2.C7H8O3S/c1-9(2)4-8(12)5-10(3,6-9)7-11;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h8H,4-7,11-12H2,1-3H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
InChI Key
ZBVBXDSQFYHMPD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Flame Retardant Epoxy Compositions: Isophoronediamine was integral in formulating flame-retardant epoxy compositions, demonstrating its utility as a curing agent that significantly reduces flammability. This application is crucial for safety in various industrial sectors including construction and aerospace (Orlov et al., 2022).
アナリシスノート
Assay isomers (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.923 - 0.924
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NAPL8141239050:
8141230100:
8141239999:
8141230000:
8141230500:
試験成績書(COA)