Merck
X1202
Sigma-Aldrich
m-キシリレンジアミン
99%
別名:
1,​3-​ベンゼンジメタンアミン, m-XDA, 1,3-ビス(アミノメチル)ベンゼン, α,α′-ジアミノ-m-キシレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(CH2NH2)2
CAS番号:
分子量:
136.19
Beilstein:
1099911
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
15 mmHg ( 145 °C)
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.571 (lit.)
bp
265 °C/745 mmHg (lit.)
密度
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NCc1cccc(CN)c1
InChI
1S/C8H12N2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5-6,9-10H2
InChI Key
FDLQZKYLHJJBHD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
m-キシリレンジアミンは、以下の用途に使用することができます:
  • ポリ(ビニロガスウレタン)ビトリマー合成のためのモノマー。
  • カルバメートで保護された多置換ビスグアニジン合成の開始材料。
  • ジオールとの接触的脱水素によるポリアミド合成。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
X1202-5G:4548173285177
X1202-100G:4548173285191
X1202-100ML:
X1202-2.5L:
X1202-500G:4548173285184
X1202-BULK:
X1202-VAR:
X1202-25ML:
X1202-5ML:
X1202-6X500ML:
X1202-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A versatile one-pot synthesis of 1, 3-substituted guanidines from carbamoyl isothiocyanates.
Linton BR, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 65(5), 1566-1568 (2000)
Direct synthesis of polyamides via catalytic dehydrogenation of diols and diamines.
Zeng H and Guan Z
Journal of the American Chemical Society, 133(5), 1159-1161 (2011)
Vinylogous urethane vitrimers.
Denissen W, et al.
Advances in Functional Materials, 25(16), 2451-2457 (2015)
Occupational contact dermatitis due to the epoxy hardener m-xylylenediamine.
S Sommer et al.
Contact dermatitis, 44(6), 374-374 (2001-06-22)
P Paseiro-Losada et al.
Journal of chromatographic science, 36(11), 554-560 (1998-11-13)
European Union directive 90/128/EEC prescribes a specific migration limit of 0.05 mg/kg for the aliphatic diamine m-xylylenediamine (m-XDA) into food or food simultants, but there is no generally accepted method of analysis available for compliance testing with the given restriction.