Merck
8.22254
Sigma-Aldrich
ギ酸
for synthesis
別名:
Methanoic acid, Formylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCOOH
CAS番号:
分子量:
46.03
Beilstein:
1209246
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
200-579-1
NACRES:
NA.22
蒸気密度
1.6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
44.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (acidimetric)
形状
liquid
自己発火温度
1004 °F
expl. lim.
12-38 % (v/v)
57 %
反応適合性
reagent type: reductant
テクニック
electrophoresis: suitable
屈折率
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
100-101 °C (lit.)
101 °C/1013 hPa
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
転移温度
flash point 49.5 °C
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI Key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Atmospheric Implications: Provides insights into the large and ubiquitous source of atmospheric formic acid, affecting precipitation chemistry and acidity (Millet et al., 2015).
  • Sustainable Production: Covers the sustainability aspects of formic acid production and its role in bridging power and chemical industries (Bulushev & Ross, 2018).
  • Hydrogen Energy Carrier: Explores formic acid as a potential hydrogen storage medium, focusing on its applications in low-carbon energy systems (Singh et al., 2016).
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.218 - 1.221
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
121.1 °F - closed cup
引火点(℃)
49.5 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8222549025:
8222542501:
8222542500:
8222541001:
8222540000:
8222541000:
IN28222540500:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
ギ酸 ACS reagent, ≥96%
Sigma-Aldrich
695076
ギ酸
Formic acid 90 % for determination of viscosity acc. to DIN EN ISO 307
Supelco
1.10854
Formic acid 90 %
ギ酸 for LC-MS LiChropur™
Supelco
5.33002
ギ酸
ギ酸 溶液 BioUltra, 1.0 M in H2O
Sigma-Aldrich
06473
ギ酸 溶液
ギ酸 puriss., meets analytical specifications of DAC, FCC, 98.0-100%
Sigma-Aldrich
27001
ギ酸