Merck
125154
Millipore
Fractogel® EMD COO- (M)
RoboColumn Fractogel® COO (M), volume 0.6 mL, prepacked column
別名:
RoboColumn Fractogel® COO (M) 0.6ml
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
ligand
(Carboxyethyl)
品質水準
物質
polypropylene housing
製品種目
Fractogel®
フォーム
prepacked column
パラメーター
≤8 bar pressure
~300 cm/hr max. flow rate
カラム I.D. × L
5 mm × 30 mm
容量
0.6 mL
マトリックス活性基
Methacrylate
平均粒径
40-90 μm
キャパシティ
~100 mL, resin binding capacity
アプリケーション
mAb
recombinant protein
vaccine development
輸送温度
ambient
保管温度
no temp limit
詳細
5 x 30mm
法的情報
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany