Merck
すべての画像(21)
主要文書
ZRB1122
Sigma-Aldrich
抗インテグリンα-5抗体 クローン5E18 ZooMAb® ウサギ・モノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
CD49e, CD49抗原様ファミリーメンバーE, VLA-5, インテグリンα-F, フィブロネクチン受容体サブユニットα
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
由来生物
rabbit
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5E18, monoclonal
recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 114.54 kDa
observed mol wt ~130 kDa
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン5E18は、インテグリンa-5を特異的に検出するZooMAbウサギ・リコンビナント・モノクローナル抗体です。C末端細胞質ドメインに由来する24アミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
ヒトインテグリンa-5のC末端領域に由来する24アミノ酸に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、HT-1080およびNIH3T3細胞溶解物においてインテグリン-5を検出できます。
フローサイトメトリー:1 μg使用、HelL細胞100万個においてインテグリン-5を検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:1,000で使用、ヒト胎盤組織切片においてインテグリン-5を検出できます。
アフィニティ結合アッセイ:この抗体は、インテグリンa-5ペプチドにKD値 2.5 x 10^(-8)で結合しました。
免疫細胞染色:希釈倍率1:10,000で使用、HeLa細胞株、A431細胞株、HUVEC細胞株、NIH 3T3細胞においてインテグリン-5を検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗インテグリンa-5 クローン5E18 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1122)は、インテグリンa-5を検出するリコンビナント・ウサギ・モノクローナル抗体であり、アフィニティ結合アッセイ、フローサイトメトリー、免疫細胞染色、免疫組織染色法、ウェスタンブロッティングにおいて検証されています。
ターゲットの説明
インテグリンa-5(UniProt: P08648;別名CD49抗原様ファミリーメンバーE、フィブロネクチン受容体サブユニットα、インテグリンα-F、VLA-5、CD49e)は、ヒトではITGA5(別名FNRA)遺伝子(Gene ID: 3678)によってコードされます。インテグリンは、細胞表面接着とシグナル伝達に機能するαサブユニットとβサブユニットで構成される、ヘテロ二量体内在性膜タンパク質です。インテグリンa-5は、胸腺、T細胞、単球、血小板、初期B細胞に発現し、B細胞において活性化されます。インテグリンa-5は、中胚葉前駆細胞において高い発現を示し、胎児心筋細胞に多く存在することがわかっています。マウスモデルでは、その欠失により、胚発生中に中胚葉欠損が引き起こされることが示されています。糖尿病動物の線維芽細胞から得られる膜画分では、インテグリンa-5濃度の顕著な低下が認められます。インテグリンa-5は、1回貫通I型膜糖タンパク質であり、シグナルペプチド(aa 1-41)を有して合成された後、このペプチドが切断され、重鎖(aa 42-894)と軽鎖(aa 895-1049)を有する成熟型になります。構造的には、細胞外ドメイン(aa 42-995)、膜貫通ドメイン(aa 996-1021)、細胞質ドメイン(aa 1022-1049)で構成されます。4つのカルシウム結合部位があります(aa 480-488;334-342;401-409;465-473)。b-1サブユニットとの結合により、フィブロネクチンおよびフィブリノーゲンの受容体として機能することができます。リガンドの配列R-G-Dを認識します。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。(参考:Almeida, ME et al., (2016).Mol.Cell.Biochem.421(1-2); 19-28; Neiman, G., et al. (2019).Sci. Rep.9; 18077)
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ウサギ・モノクローナルIgG抗体で、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りします。
再構成
25 μLで溶解後、300 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)