P3237
Anti-phospho-PAK1 (pThr212) antibody, Mouse monoclonal
clone PK-18, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PK-18, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 68 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.2-0.4 μg/mL using a whole extract of transfected and activated COS-7 (monkey kidney) cells expressing phosphorylated PAK1
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr212)
Informações sobre genes
human ... PAK1(5058)
mouse ... Pak1(18479)
rat ... Pak1(29431)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Monoclonal Anti-Phospho-PAK1 (pThr212) reacts specifically with human PAK1 phosphorylated at Thr212 (68 kDa), and does not detect the unphosphorylated epitope.
Imunogênio
Aplicação
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunohistochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)