Merck
BR717810
BRAND®計算盤BLAUBRAND® Neubauer改良タイプ
without clips, bright-line
別名:
BLAUBRAND®, 細胞培養
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.22
物質
colorless
glass
無菌性
non-sterile
特徴
without clips
メーカー/製品名
BRAND 717810
L × W × H
24 mm × 26 mm × 0.4 mm
チャンバーサイズ
0.1 mm , depth
ウェル
1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
血球計算板カバーガラスが2枚含まれています。寸法は24mm L × 26mm W × 0.4mm Hです。これらは品目BR723014として別売りもされています。
特徴および利点
  • BLAUBRAND®計算盤は、精密測定器具であり、懸濁液の容量単位あたりの粒子数の測定に使用されます。
  • 改良されたNeubauerと同一の罫線ですが、ロジウム被覆チャンバーボトムがあります。
  • 罫線はロジウム層に彫り込まれており、通常の顕微鏡設定では明るく見えます。
  • コントラストを変更することで、顕微鏡画像を逆にすることができ、必要に応じて罫線を明るく又は暗くすることができます。
包装
血球計算板カバーガラスが2枚含まれています。寸法は24 mm L × 26 mm W × 0.4 mm Hです。これらは品目BR723014として別売りもされています。
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Raffaele Dotolo et al.
Journal of cellular physiology, 231(3), 551-557 (2015-09-04)
Prolyl endopeptidase (PREP) is a serine protease which has been implicated in many biological processes, such as the maturation and degradation of peptide hormones and neuropeptides, learning and memory, cell proliferation and differentiation, and glucose metabolism. A small number of