Merck
BR717805
BRAND®計算盤BLAUBRAND® Neubauer改良タイプ
without clips, double ruled
別名:
BLAUBRAND®, 細胞培養
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.43
物質
colorless
glass
無菌性
non-sterile
特徴
without clips
メーカー/製品名
BRAND 717805
チャンバーサイズ
0.1 mm , depth
ウェル
1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DIN 12 847 に従って製造され、血球計算盤カバーガラス 2 枚が入っています。目盛りには、各 1 mm² の大きな正方形が 9 個表示されています。白血球をカウントするための「 L 」マークが付いた大きな正方形 4 個が 4 隅に配置され、1 辺 0.25 mm の正方形 16 個に分割されています。中央の大きな正方形は、1 辺 0.25 mm の正方形 16 個に分割されています。中央の大きな正方形は、1 辺 0.2 mm のグループ正方形 25 個に分割されています。各グループ正方形は、1 辺 0.05 mm のミニ正方形 16 個で構成され、それぞれの面積は 0.0025 mm² です。中央の大きな正方形内のグループ正方形 5 個は、血小板と赤血球をカウントするのに使います。各グループ正方形には、各辺に 3 本の境界線があります。中央の線は限界線であり、周辺領域のセルをカウントするかどうかを決定します。
特徴および利点
  • BLAUBRAND®計算盤は、精密測定器具であり、懸濁液の容量単位あたりの粒子数の測定に使用されます。
  • 改良されたNeubauerと同一の罫線ですが、ロジウム被覆チャンバーボトムがあります。
  • 罫線はロジウム層に彫り込まれており、通常の顕微鏡設定では明るく見えます。
  • コントラストを変更することで、顕微鏡画像を逆にすることができ、必要に応じて罫線を明るく又は暗くすることができます。
包装
血球計算板カバーガラスが2枚含まれています。寸法は24 mm L × 26 mm W × 0.4 mm Hです。これらは品目BR723014として別売りもされています。
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Manoj Kumar Kanakasabapathy et al.
Lab on a chip, 17(17), 2910-2919 (2017-07-14)
The most recent guidelines have called for a significant shift towards viral load testing for HIV/AIDS management in developing countries; however point-of-care (POC) CD4 testing still remains an important component of disease staging in multiple developing countries. Advancements in micro/nanotechnologies
Martin W Breuss et al.
Nature medicine, 26(1), 143-150 (2019-12-25)
De novo mutations arising on the paternal chromosome make the largest known contribution to autism risk, and correlate with paternal age at the time of conception. The recurrence risk for autism spectrum disorders is substantial, leading many families to decline