Merck
BR717820
BRAND®計算盤BLAUBRAND® Neubauer改良タイプ
with clips, double ruled
別名:
BLAUBRAND®, 細胞培養
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.22
物質
colorless
glass
無菌性
non-sterile
特徴
with clips
メーカー/製品名
BRAND 717820
チャンバーサイズ
0.1 mm , depth
ウェル
1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Manufactured according to DIN 12 847, including 2 haemacytometer cover glasses.The ruling shows 9 large squares of 1 mm² each.The four large squares in the corners marked "L" for counting leucocytes are each subdivided into 16 squares with 0.25 mm sides.The large square in the center is subdivided into 16 squares with 0.25 mm sides.The large square in the center is subdivided into 25 group squares of 0.2 mm sides. Each group square consists of 16 mini squares with 0.05 mm sides, each having an area of 0.0025 mm². The 5 group squares in the large central square are used for counting thrombocytes and erythrocytes.All group squares have triple boundary lines on each side. The central line is the limiting line and determines whether cells in the marginal area shall be included in the count or not.
特徴および利点
  • BLAUBRAND®計算盤は、精密測定器具であり、懸濁液の容量単位あたりの粒子数の測定に使用されます。
  • 改良されたNeubauerと同一の罫線ですが、ロジウム被覆チャンバーボトムがあります。
  • 罫線はロジウム層に彫り込まれており、通常の顕微鏡設定では明るく見えます。
  • コントラストを変更することで、顕微鏡画像を逆にすることができ、必要に応じて罫線を明るく又は暗くすることができます。
包装
血球計算板カバーガラスが2枚含まれています。寸法は24 mm L × 26 mm W × 0.4 mm Hです。これらは品目BR723014として別売りもされています。
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)