Key Documents
Z375357
Sigma-Aldrich
ブライトライン ヘマサイトメーター交換用カバーガラス
replacement cover slip for the Bright-Line Hemacytometer: Z359629
別名:
Microscope Cover Glass
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.22
物質
glass
包装
pkg of 1 ea
結合型
non-treated surface
詳細
本製品はブライトライン・ヘマトメーター、製造番号Z359629の交換スライドガラスです
本製品は単一のカバーガラスで構成されています。この顕微鏡用スライドカバーガラスは磨かれたソーダ灰ガラスで、形状は長方形、寸法は20 mm × 26 mm × 0.5 mm厚です。
法的情報
Bright-Line is a trademark of Cambridge Instruments, Inc.
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.