Merck
BR470050
BRAND® cover glass
L × W 20 mm × 20 mm, square
別名:
Cover glasses, Microscopy
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
MA.01
物質
borosilicate glass
square
メーカー/製品名
BRAND 470050
L × W
20 mm × 20 mm
厚さ
0.13-0.17 mm , No. 1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Clear borosilicate glass, hydrolytic class 1, with excellent chemical resistance. Thickness No. 1 (0.13 to 0.17 mm). Refractive index ne = 1.52 ± 0.01, Abbe number ve = 56.5 ± 0.5. Full automatic production guarantees "ready-for-use" quality - clean, dust and grease free, distortion-free, flatness within ± 3 µm.
特徴および利点
  • BRAND® borosilicate cover glass offers superior clarity and excellent chemical resistance.
  • Cover glasses for microscope slides are clean, dust/grease free and distortion-free.
  • Full automatic production guarantees "ready-for-use" quality.
  • Flatness within ± 3 μm.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
BR470050-2000EA4061831857115