ABN182
Anti-CYP27B1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
25-hydroxyvitamin D-1 alpha hydroxylase, mitochondrial, 25-OHD-1 alpha-hydroxylase, 25-hydroxyvitamin D(3) 1-alpha-hydroxylase, VD3 1A hydroxylase, Calcidiol 1-monooxygenase, Cytochrome P450 subfamily XXVIIB polypeptide 1, Cytochrome P450C1 alpha, Cytoch
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse, rat, human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
chimpanzee (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CYP27B1(1594)
詳細
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
ニューロン発生
品質
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected CYP27B1 in 10 µg of serum free MCF-7 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Serum free MCF-7 cell lysate
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABN182:
試験成績書(COA)