Key Documents
125148-M
Millipore
Fractogel® EMD COO- (M)
RoboColumn Fractogel® COO (M), volume 0.2 mL, prepacked column
別名:
RoboColumn Fractogel® COO (M) 0.2ml
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
ligand
(Carboxyethyl)
品質水準
物質
polypropylene housing
製品種目
Fractogel®
形状
prepacked column
パラメーター
≤8 bar pressure
~300 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
5 mm × 10 mm
容量
0.2 mL
マトリックス活性基
Methacrylate
平均粒径
40-90 μm
キャパシティ
~100 mL, resin binding capacity
アプリケーション
mAb
recombinant protein
vaccine development
保管温度
no temp limit
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
5 x 10 mm
法的情報
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany