Merck
1.10537
Supelco
Carrez Clarification Kit
suitable for sample preparation, input: food(s), 5 ×
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352402
NACRES:
NA.21
品質水準
濃度
5 ×
テクニック
photometry: suitable
入力
food(s)
アプリケーション
sample preparation
保管温度
no temp limit
詳細
reagent kit for sample preparation in food analysis, 5-fold concentrate
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3