Merck
383058
Sigma-Aldrich
酢酸亜鉛 二水和物
ACS reagent, ≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Zn(CH3COO)2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
219.51
Beilstein:
3732513
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
グレード
ACS reagent
アッセイ
≥98%
98.0-101.0% (ACS specification)
フォーム
powder, crystals or chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: zinc
不純物
≤0.005% insolubles
pH
6.0-7.0 (25 °C, 5%)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.002%
SMILES記法
O.O.CC(=O)O[Zn]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酢酸亜鉛二水和物は有機亜鉛塩です。生成エンタルピーは溶液熱量測定法を用いて調べられています。 振動スペクトルは解析されています。 ZnO(酸化亜鉛)ナノ粒子へと分解し、これについては飛行時間型二次イオン質量分析(TOF-SIMS)を用いて研究されています。 結晶構造に関する研究では、空間群C2/cの単斜晶系であることが分かっています。
アプリケーション
酢酸亜鉛二水和物は、PET(ポリエチレンテレフタラート)線維のマイクロファイバー上でZnOナノロッドを成長させるためのシードとして使用されました。
吸着、イオン交換、または触媒における潜在的なアプリケーションのある層状のZn-アリールホスホン酸の合成で用いられる可能性があります。 また、シリカ粒子上にコーティングされる硫化亜鉛ナノ粒子の超音波調製にも用いられる可能性があります。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
383058-VAR:
383058-2.5KG:4548173142104
383058-500G:4548173142111
383058-BULK:
383058-12KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
In situ thermo-TOF-SIMS study of thermal decomposition of zinc acetate dihydrate.
Ghule AV, et al.
Journal of Mass Spectrometry : Jms, 39(10), 1202-1208 (2004)
Enthalpy of formation of zinc acetate dihydrate.
Hughes JT and Navrotsky A.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 43(6), 980-982 (2011)
Synthesis and characterization of layered zinc biphenylylenebis (phosphonate) and three mixed-component arylenebis (phosphonate)/phosphates.
Zhang, B. et al.
Inorganic Chemistry, 37(8), 1844-1852 (1998)
Surface synthesis of zinc sulfide nanoparticles on silica microspheres: sonochemical preparation, characterization, and optical properties.
Dhas, N.A. et al.
Chemistry of Materials, 11(3), 806-813 (1999)
Development of superhydrophilic and superhydrophobic polyester fabric by growing Zinc Oxide nanorods.
Ashraf M, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 394, 545-553 (2013)