製品種目
BioUltra
品質水準
アッセイ
≥99.5% (RT)
形状
solid
不純物
insoluble matter, passes filter test
pH
8.0-10.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
mp
70 °C (lit.)
溶解性
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, faintly yellow to greenish-yellow
微量陰イオン
carbonate (CO32-): ≤20 mg/kg
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤10 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
吸収
cut-off at 411 nm in H2O at 0.5 M
SMILES記法
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-4](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q;;;;;;-4;4*+1;;;
InChI Key
NRYOVBQTVIWDNU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
60279-VAR:
60279-BULK:
60279-250G:4548173354705
60279-1KG:4548173354699