Merck
1.08382
Millipore
Tris Base
solid, ACS reagent, reag. Ph. Eur., GR for analysis buffer substance
別名:
2-アミノ-2-(ヒドロキシメチル)-1,3-プロパンジオール, THAM, トリス塩基, トロメタモール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2C(CH2OH)3
CAS番号:
分子量:
121.14
Beilstein:
741883
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161703
EC Index Number:
201-064-4
NACRES:
NA.05
product name
トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン, GR for analysis buffer substance ACS,Reag. Ph Eur
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
蒸気圧
0.0267 hPa ( 20 °C)
形状
solid
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
10.2-10.6 (20 °C, 6 g/L in H2O)
有効pH範囲
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
219-220 °C/13.3 hPa
mp
167-172 °C (lit.)
溶解性
678 g/L
密度
1.35 g/cm3 at 23 °C
かさ密度
840 kg/m3
保管温度
15-25°C
SMILES記法
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI Key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
分析用 GR バッファー用 ACS,Reag. Ph Eur
Biological buffer substance
Tris is widely used as a biological buffer substance in the pH range of 7-9. For example it is used for the freezing of proteins. The grade conforms precisely with the Reag. Ph. Eur. requirements.
アプリケーション
Tris(hydroxymethyl)aminomethane GR for analysis buffer substance ACS,Reag. Ph Eur. CAS 77-86-1, EC 201-064-4, chemical formula H₂NC(CH₂OH)₃.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
NAPET395-1:
1083821000:
1083820250:
1083822500:
1083820000:
1083820100:
1083829027:
1083825000:
1083829025:
1083820500:
1083820660:
試験成績書(COA)