Merck
T6791
Sigma-Aldrich
トリズマ® 塩基
BioXtra, pH 10.5-12.0 (1 M in H2O), ≥99.9% (titration)
別名:
2-アミノ-2-(ヒドロキシメチル)-1,3-プロパンジオール, THAM, トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン, トリス塩基, トロメタモール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2C(CH2OH)3
CAS番号:
分子量:
121.14
Beilstein:
741883
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
詳細
aminopeptidase substrate
品質水準
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99.9% (titration)
フォーム
crystalline
保管条件
dry at room temperature
不純物
≤0.005% Insoluble matter
強熱残分(900 °C)
≤0.01% (as SO4)
損失
≤0.5% loss on drying, 110°C
white
pH
10.5-12.0 (1 M in H2O)
有効pH範囲
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M, colorless
water: 678 g/L at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
NC(CO)(CO)CO
Absorption
≤0.020 at 280 in H2O at 1 M
≤0.025 at 260 in H2O at 1 M
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI Key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリス塩基は、THAMまたはトリズマ® 塩基とも呼ばれ、さまざまな研究用途で生理的緩衝液としての重要な役割を担っています。一般にTAEおよびTBEバッファーなどのバッファー製剤に使用されており、pKaが8.06であるため、ほとんどの生体の生理的範囲(pH 7.0~9.0)にpHを維持するために適しています。ただし、トリスは特定の酵素の活性に干渉するおそれがあるため、タンパク質を研究する場合には注意を払うことが重要です。この多用途の化合物は、生体液と適合性のあるバッファーを調製するためにこれを使用している研究室にとっては不可欠であり、標準pH溶液としての役割を果たし、また乳酸脱水素酵素アッセイ、in situハイブリダイゼーション、および細胞からのタンパク質抽出などの手順を容易にします。さらに、トリス塩基は、生化学や分子生物学のラボでも使用されており、細胞膜浸透性の研究やバッファー調製に役立っています。
アプリケーション
トリスバッファーは、pHを安定させるために使用されており、がん研究ではスルホローダミンB(SRB)比色細胞毒性アッセイを用いた細胞毒性の評価を推進します。また、この研究では、培養培地のpHを調節することにより、代謝経路のグルココルチコイドが媒介する反応としてのグルコース分泌を評価するために使用されました
特徴および利点
  • 細胞膜浸透性の研究、および生化学的および分子生物学的研究におけるバッファー調製に適している
  • 重金属汚染物質のレベルが低いことが試験により確認済みで、さまざまな用途への適合性が保証されている
  • 8.1のpKa(25°C)によりpH 7~9(25°C)を有効に緩衝する
  • 陰イオンと陽イオンの量がわずかであることが試験済み
その他情報
すべてのバッファーの pH は、温度や濃度に依存します。トリスバッファーのpHは、温度が 1°C下がるごとに0.03 上昇し、10 倍希釈によって約 0.03 ~ 0.05 減少します。
厳密なアプリケーションでは、適切に校正した、ガラス/甘汞電極の pH メーターを使用してください。
メルクのさまざまな生化学物質製品に関する詳細な情報をお求めの場合は、このフォームに入力してください。
法的情報
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T6791-RSAMPLE:
T6791-500G:
T6791-BULK-PC:
T6791-1KG:
T6791-100G:
T6791-VAR:
T6791-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Benjamin W Lindsey et al.
Scientific reports, 9(1), 4420-4420 (2019-03-16)
How diverse adult stem and progenitor populations regenerate tissue following damage to the brain is poorly understood. In highly regenerative vertebrates, such as zebrafish, radial-glia (RG) and neuro-epithelial-like (NE) stem/progenitor cells contribute to neuronal repair after injury. However, not all
Sylvain Clède et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(62), 7729-7731 (2012-06-29)
A rhenium tris-carbonyl derivative has been designed to couple infrared and luminescent detection in cells. Both spectroscopies are consistent with one another; they point out the reliability of the present SCoMPI (for Single Core Multimodal Probe for Imaging) for bimodal
Corey A Baron et al.
Magnetic resonance in medicine, 73(3), 1075-1084 (2014-04-12)
An acquisition method that does not increase scan time or specific absorption rate is investigated for reducing the deleterious effects of cerebrospinal fluid (CSF) partial volume effects on diffusion tensor imaging (DTI) tractography. It is based on using a shorter
Filippo Bertoli et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 10(16), 3307-3315 (2014-04-17)
Nanoparticles in contact with cells and living organisms generate quite novel interactions at the interface between the nanoparticle surface and the surrounding biological environment. However, a detailed time resolved molecular level description of the evolving interactions as nanoparticles are internalized
D R Brocks et al.
Clinical pharmacokinetics, 23(6), 415-427 (1992-12-01)
Ketorolac is a new chiral nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) which is marketed for analgesia as the racemate. The drug is administered as the water soluble tromethamine salt and is available in tablets or as an intramuscular injection. The absorption of