Merck
NIST723E
トリズマ® 塩基
acidimetric, crystals, certified reference material, NIST® SRM® 723e
別名:
2-アミノ-2-(ヒドロキシメチル)-1,3-プロパンジオール, THAM, トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン, トリス塩基, トロメタモール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2C(CH2OH)3
CAS番号:
分子量:
121.14
Beilstein:
741883
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
product name
トリズマ® 塩基, NIST® SRM® 723e
グレード
certified reference material
品質水準
詳細
aminopeptidase substrate
形状
crystals
包装
pkg of 50 g
メーカー/製品名
NIST®
有効pH範囲
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
SMILES記法
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI Key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
すべてのバッファーの pH は、温度や濃度に依存します。トリスバッファーのpHは、温度が 1°C下がるごとに0.03 上昇し、10 倍希釈によって約 0.03 ~ 0.05 減少します。
厳密なアプリケーションでは、適切に校正した、ガラス/甘汞電極の pH メーターを使用してください。
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
NIST723E:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)