Merck
1.08387
Millipore
Tris Base
solid, TRIS LAB
別名:
2-アミノ-2-(ヒドロキシメチル)-1,3-プロパンジオール, THAM, トリス塩基, トロメタモール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2C(CH2OH)3
CAS番号:
分子量:
121.14
Beilstein:
741883
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
201-064-4
NACRES:
NA.05
product name
トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン, TRIS LAB
蒸気圧
0.0267 hPa ( 20 °C)
品質水準
形状
solid
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
10.2-10.6 (20 °C, 6 g/L in H2O)
有効pH範囲
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
219-220 °C/13.3 hPa
mp
167-172 °C (lit.)
溶解性
678 g/L
密度
1.35 g/cm3 at 23 °C
かさ密度
840 kg/m3
保管温度
15-25°C
SMILES記法
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI Key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
TRIS LAB
アプリケーション
Tris(hydroxymethyl)aminomethane TRIS LAB. CAS 77-86-1, EC 201-064-4, chemical formula H₂NC(CH₂OH)₃.
アナリシスノート
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance)99.8 - 100.1 %Identity (IR-spectrum)conformsIn water insoluble matter≤ 0.005 %Absorbance (290 nm; 40 %; 1 cm; water)≤ 0.2Chloride (Cl)≤ 0.001 %Sulfate (SO₄)≤ 0.005 %Heavy metals (as Pb)≤ 0.0005 %Fe (Iron)≤ 0.0005 %Sulfated ash≤ 0.05 %Water (according to Karl Fischer)≤ 0.5 %
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1