安全性情報
ERMEF001
Biodiesel
ERM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
biofuels
environmental
フォーマット
matrix material
アナリシスノート
For more information please see:
ERMEF001
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
ERMEF001-27ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)