certified reference material
TraceCERT®
品質水準
認証
ASTM® D6584
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
kit of 5 mL
濃度
8000 μg/mL in pyridine
アプリケーション
petroleum
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C33H62O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-31(34)37-28-30(39-33(36)27-24-21-18-15-12-9-6-3)29-38-32(35)26-23-20-17-14-11-8-5-2/h30H,4-29H2,1-3H3
InChI Key
LADGBHLMCUINGV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 臨床設定における包括的な LC-MS/MS 分析: ヒト血漿中のモルヒネ-3-β-ᴅ-グルクロニドを含む鎮痛剤と鎮静剤の同時定量化のために、洗練された液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(LC-MS/MS)法が開発されました。この方法は、集中治療室で神経学的死の判定を支援するために利用されており、高純度のモルヒネ-3-β-ᴅ-グルクロニドが集中治療薬理学の分析標準として重要な役割を果たしていることを実証しています(Jutras et al., 2020)。
- 尿中の麻薬代謝物の検出: 冷たいシロップを摂取した後の尿中の麻薬とその代謝物の検出に関する研究では、高度な LC-MS/MS 技術が採用されました。モルヒネ-3-β-ᴅ-グルクロニドは、麻薬の使用と一般的な市販薬の摂取を区別する上での重要性が強調され、法医学毒物学および臨床診断での使用が裏付けられています(Yen et al., 2020)。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
62.6 °F - closed cup
引火点(℃)
17.0 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM44897:4548173926131
資料
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.