BP
Ph. Eur.
USP
品質水準
蒸気圧
1 hPa ( 1077 °C)
製品種目
EMPROVE® API
フォーム
crystals
有効性
148.5 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10.2 (20 °C, 40 g/L in H2O)
mp
996 °C
密度
2.8 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
保管温度
2-25°C
SMILES記法
[Na+].[F-]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
MX11064411000:
1064419025:
1064410001:
1064411003:
1064419023:
1064410000:
1064411000:
試験成績書(COA)