認証
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 745 °C)
製品種目
EMPROVE® API
フォーム
solid
有効性
2779 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1325 °C/1013 hPa
mp
681 °C (lit.)
かさ密度
1500 kg/m3
アプリケーション
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
保管温度
2-25°C
SMILES記法
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CO1I1050405000:
1050401000:
1050408889:
MX11050401000:
1050400001:
1050409029:
CO1E1050405000:
CO1I1050409029:
CO1E1050409029:
1050409029BWT:
1050405000:
1050409999:
1050400000:
1050405000BWT:
1050401000BWT:
試験成績書(COA)