Merck
13118
Sigma-Aldrich
炭酸マグネシウム 塩基性
purum, light, ≥40% Mg (as MgO) basis, powder (light)
別名:
マグネシウムヒドロキシドカルボナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MgCO3
CAS番号:
分子量:
84.31
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
グレード
purum
フォーム
powder (light)
組成
Mg (as MgO), ≥40%
不純物
≤0.005% heavy metals (as Pb)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤1%
Fe: ≤500 mg/kg
SMILES記法
[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Mg.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
InChI Key
UDYRPJABTMRVCX-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途で使用します。
  • 相形成に用いる安定化剤
  • IR高透過フィルター
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
13118-6X1KG:
13118-VAR:
13118-BULK:
13118-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J. Park, et al
J. Mater. Sci., 33, 5671-5675 (1998)
M. G. Baldecchi and B. Melchiorri,
Infrared Physics, 13, 189-211 (1973)