Merck
19-0180
Sigma-Aldrich
炭酸マグネシウム 塩基性
CP
別名:
マグネシウムヒドロキシドカルボナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MgCO3
CAS番号:
分子量:
84.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
グレード
CP
形状
powder
利用可能性
available only in Japan
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Mg.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
InChI Key
UDYRPJABTMRVCX-UHFFFAOYSA-J
WGK
WGK 3
Jan Code
19-0180-5-500G-J:
試験成績書(COA)