蒸気圧
1.4 mmHg ( 0 °C)
品質水準
グレード
puriss.
アッセイ
98.5-100.5% (calc. to the dried substance)
形状
powder
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
不純物
acidity or alkalinity, complies
organic volatile impurities, complies (GC)
residual solvents, complies
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤0.1% free alkali (as NaOH)
≤0.2% free acid (as HF)
≤0.2% sodium hexafluorosilicate (Na2SiF6)
損失
≤0.5% loss on drying, 150 °C
mp
993 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
微量陽イオン
Fe: ≤50 mg/kg
適合性
complies for appearance of solution
SMILES記法
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
01148-VAR:
01148-BULK:
01148-6X1KG:
01148-1KG:
01148-6X500G:
01148-500G:4548173357850
01148-50KG:
試験成績書(COA)