Merck
291110
Sigma-Aldrich
4,7,13,16,21,24-ヘキサオキサ-1,10-ジアザビシクロ[8.8.8]ヘキサコサン
98%
別名:
クリプタンド222, クリプトフィックス® 222
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H36N2O6
CAS番号:
分子量:
376.49
Beilstein:
620282
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
68-71 °C (lit.)
SMILES記法
C1COCCN2CCOCCOCCN(CCO1)CCOCCOCC2
InChI
1S/C18H36N2O6/c1-7-21-13-14-24-10-4-20-5-11-25-17-15-22-8-2-19(1)3-9-23-16-18-26-12-6-20/h1-18H2
InChI Key
AUFVJZSDSXXFOI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4,7,13,16,21,24-ヘキサオキサ-1,10-ジアザビシクロ[8.8.8]ヘキサコサン(クリプタンド222、Kryptofix 222)は、化学式C18H36N2O6で表される有機化合物です。この化合物には、N2O6を供与するカゴ状の三次元構造があります。この配位子は、核磁気共鳴画像法、有機合成、結晶学、電気化学およびクロマトグラフィーにおいて、幅広い用途が示されています。溶液中では、金属イオン封鎖剤としてよく知られています。
アプリケーション
4,7,13,16,21,24-ヘキサオキサ-1,10-ジアザビシクロ[8.8.8]ヘキサコサンは、以下に使用されます。
  • アルカリ金属カチオン分析用の等速電気泳動(小イオンの分析に特に適した分離法)における電解質添加剤
  • 機能性モノマーとしてメタクリル酸、架橋剤としてエチレングリコールジメタクリレート、ラジカル開始剤として2,2′-アゾビスイソブチロニトリルを使用した、K+インプリントしたナノ粒子の調製における錯化剤
  • LTA型AlPO4結晶の調製における構造指向剤(SDA)。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
立体障害の大きなジスタンネン(Sn=Sn化合物)を結晶性のラジカルアニオンに還元するため、カリウムミラ-と共に用いるクリプタンド
法的情報
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アプリケーション
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
291110-10X22MG:
291110-VAR:
291110-15MG:
291110-1G:
291110-5G:
291110-16MG:
291110-22MG:
291110-10G:
291110-250MG:
291110-BULK:
291110-20MG:
291110-250G:
291110-10X20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Metal Ion Compiexing by Cryptand 222 in Solutions. A Thermodynamic Approach
Marcus Y
Reviews in Analytical Chemistry, 23, 269-302 (2004)
Preparation of large and well-shaped LTA-type AlPO4 crystals by using crown ether Kryptofix 222 as structure directing agent
Huang A, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 129, 90-99 (2010)
Vladimir Ya Lee et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(35), 11643-11651 (2006-08-31)
((t)Bu(2)MeSi)(2)Sn=Sn(SiMe(t)Bu(2))(2) 1, prepared by the reaction of (t)Bu(2)MeSiNa with SnCl(2)-diox in THF and isolated as dark-green crystals, represents the first example of acyclic distannene with a Sn=Sn double bond that is stable both in the crystalline form and in solution.
T Colomina et al.
Veterinary and human toxicology, 33(2), 121-124 (1991-04-01)
The effects of repeated ip administration of diethylenetriaminepentaacetic acid (DTPA), Kryptofix 222, 1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane (18-crown-6), ethylenglycol-bis-(beta-amino-ethylether)-N,N'-tetraacetic acid (EGTA), and Kryptofix 5 on the distribution and excretion of sc-injected strontium were investigated in male Swiss mice. Groups of 20 animals received 95
T Chaly et al.
International journal of radiation applications and instrumentation. Part B, Nuclear medicine and biology, 16(4), 385-387 (1989-01-01)
A simple procedure for the detection of 4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo (8.8.8) hexacosane (Kryptofix 2.2.2) in the final solution of [18F]FDG prepared by the aminopolyether supported nucleophilic substitution of 1,3,4,6-tetra-O-acetyl 2-O-trifluoromethanesulfonyl-beta-D-mannopyranose (Hamacher et al., 1986) has been developed. Presence of Kryptofix 2.2.2 in
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
291110-250MG4061826552766
291110-1G4061835554928
291110-10X20MG
291110-15MG
291110-16MG
291110-20MG
291110-22MG