安全性情報
56822
Sigma-Aldrich
液浸油
for microscopy
別名:
immersion medium for light microscopy
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.47
由来生物
synthetic
グレード
for microscopy
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.516
粘度
100-120 mPa.s(20 °C)
密度
1.025 g/mL at 20 °C
適合性
suitable for microscopy
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
液浸油は、屈折特性が最適化された透明な粘性液体で、特にガラスの屈折率(RI)(ne = 1.5)に近くなるように調節されます。分解能を高めるために、対物レンズと組み合わせて使用されます。
アプリケーション
液浸油は、高分解能(1000倍)光学顕微鏡操作のために油浸対物レンズとともに使用され、固定、包埋、染色または対比染色、およびマウント後の組織学、細胞学、血液学、および細菌性検体の顕微鏡検査を最適化します。
原理
浸漬オイルは、染色されたマウント済みまたは未マウントの検体に滴下され、検体と顕微鏡レンズの間に透明な膜を形成して入射光の偏向を排除することにより、レンズの光学効率を大幅に改善します。
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
56822-6X250ML:
56822-BULK:
56822-1L:
56822-VAR:
56822-250ML:
56822-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Theis Sommer et al.
Scientific reports, 8(1), 13104-13104 (2018-09-01)
The catalytic mechanism of the cyclic amidohydrolase isatin hydrolase depends on a catalytically active manganese in the substrate-binding pocket. The Mn2+ ion is bound by a motif also present in other metal dependent hydrolases like the bacterial kynurenine formamidase. The
P L Appleton et al.
Journal of microscopy, 234(2), 196-204 (2009-04-29)
Visualizing overall tissue architecture in three dimensions is fundamental for validating and integrating biochemical, cell biological and visual data from less complex systems such as cultured cells. Here, we describe a method to generate high-resolution three-dimensional image data of intact
Thomas P Burghardt et al.
Applied optics, 48(32), 6120-6131 (2009-11-12)
Total internal reflection fluorescence (TIRF) microscopy uses the evanescent field on the aqueous side of a glass/aqueous interface to selectively illuminate fluorophores within approximately 100 nm of the interface. Applications of the method include epi-illumination TIRF, where the exciting light