Merck
すべての画像(6)
主要文書
安全性情報
06-599
Sigma-Aldrich
抗アセチル-ヒストンH3抗体
from rabbit
別名:
H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
mouse, rat, human
テクニック
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
acetylation (not specified)
遺伝子情報
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
詳細
ヒストンH3は、真核細胞のクロマチン構造に関与する5種類の主要なヒストンタンパク質の1つです。H3は、中心的な球状ドメインと長いN末端尾部を特徴とし、′ひも構造に付着したビーズ状′のヌクレオソーム構造に関わっています。ヒストンH3のN末端尾部は、球状ヌクレオソームの中心から突出し、細胞プロセスに影響を及ぼす複数種のエピジェネティック修飾を受けます。これらの修飾としては、リジンおよびアルギニンアミノ酸へのメチル基またはアセチル基の共有結合付加、ならびにセリンまたはトレオニンのリン酸化などがあります。ヒストンH3のアセチル化は、ヒストンアセチルトランスフェラーゼ(HAT)として知られる酵素のファミリーによって、ヒストンテールの位置の異なるいくつかのリジンで生じます。リジン14のアセチル化は、RNAへの転写が活発な遺伝子によくみられます。
特異性
N末端でアセチル化したヒストンH3を認識します。
配列相同性に基づき、幅広い種での交差反応性が予測されています。
免疫原
N末端でアセチル化したヒトヒストンH3に相当する直鎖ペプチド 。
エピトープ:N末端。
アプリケーション
WB、ICC、ChIP、ChIP-seq.で機能することが示されている、抗アセチル-ヒストンH3抗体(ウサギポリクローナル抗体)を用いたアセチル-ヒストンH3の検出。
免疫細胞染色: 希釈倍率1:500で使用、NIH/3T3およびA431細胞でアセチル化ヒストンH3を検出できます。
クロマチン免疫沈降:この抗体は、HeLa抽出クロマチンと5 mgのこの抗体を用いたchIPに対して有効であることが示されています。
ChIP-Seq:この抗体は、ChIP-Seqに対して有効であることが、Kanai, A., et. al. (2011).DNA Research 18:379-392において判明しています。
研究のサブカテゴリ
ヒストン
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
品質
HeLa酸抽出物、酪酸ナトリウムで処理したHeLa細胞、およびリコンビナントヒストンH3のウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.05 µg/mLの本抗体は、10 µgのHeLa酸抽出物、酪酸ナトリウムで処理したHeLa細胞、およびリコンビナントヒストンH3でヒストンH3を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約17 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
HeLa酸抽出物、酪酸ナトリウムで処理したHeLa細胞、およびリコンビナントヒストンH3
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
06-599:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Differences in stability of repressor complexes at promoters underlie distinct roles for Rb family members.
Young, AP; Longmore, GD
Oncogene null
Deletion of the major GATA1 enhancer HS 1 does not affect eosinophil GATA1 expression and eosinophil differentiation.
Guyot, B; Valverde-Garduno, V; Porcher, C; Vyas, P
Blood null
Promoter-specific p53-dependent histone acetylation following DNA damage.
Kaeser, MD; Iggo, RD
Oncogene null
Coregulator recruitment and histone modifications in transcriptional regulation by the androgen receptor.
Kang, Z; Janne, OA; Palvimo, JJ
Molecular Endocrinology null
S R Frank et al.
Genes & development, 15(16), 2069-2082 (2001-08-21)
The Myc protein binds DNA and activates transcription by mechanisms that are still unclear. We used chromatin immunoprecipitation (ChIP) to evaluate Myc-dependent changes in histone acetylation at seven target loci. Upon serum stimulation of Rat1 fibroblasts, Myc associated with chromatin