Merck
すべての画像(8)
主要文書
安全性情報
06-866
Sigma-Aldrich
抗アセチル-ヒストンH4抗体
serum, Upstate®
別名:
H4 histone family, member A, histone 1, H4a, histone cluster 1, H4a
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
Tetrahymena sp., human, eukaryotes
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
acetylation (Lys5,Lys8,Lys 12,Lys16)
遺伝子情報
human ... H4C1(8359)
詳細
ヒストンH4は、真核細胞のクロマチン構造に関与する5つの主要なヒストンタンパク質の1つです。H4は、中心的な球状ドメインと長いN末端尾部を特徴とし、「ひも構造に付着したビーズ状」のヌクレオソーム構造に関与しています。ヒストンH4のアセチル化は、ヒストンアセチルトランスフェラーゼ(HAT)として知られる酵素のファミリーによって、ヒストンテールの位置の異なるいくつかのリジンで生じます。
特異性
アセチル化ヒストンH4、テトラヒメナ由来のアセチル化ヒストンH2B。また、HeLa細胞由来のアセチル化ヒストンH2Bと弱い交差反応性を示し、その他のアセチル化タンパク質と交差反応を示す可能性があります。
他の動物種はテストされていませんが、ヒストンH4は十分に保存されているため交差反応が予想されます。
免疫原
エピトープ:a.a. 2-19
テトラヒメナヒストンH4[AGGAcKGGAcKGMGAcKVGAAcKRHS-C]のa.a. 2-19に相当するKLH結合ペプチド。リジン5、8、12および16でアセチル化。
アプリケーション
クロマチン免疫沈降:
5~10 μg/mLの本抗体は、2 X 106個の血清刺激HeLa細胞由来のアセチル化ヒストンH4を含有する転写活性クロマチンを免疫沈降できます。
抗アセチル-ヒストンH4抗体(ウサギポリクローナル抗体)を用いたアセチル-ヒストンH4(別名:H4ヒストンファミリーメンバーA、ヒストン1-H4a)の検出は、ChIP、WB、ICCで文献発表され、検証されています。
研究のカテゴリ
エピジェネティックスおよび核機能
研究のサブカテゴリ
ヒストン
品質
テトラヒメナ大核、または5 mM酪酸ナトリウムで処理したHeLa細胞由来の酸抽出タンパク質のウェスタンブロッティングで常に評価されています。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:2000で使用、5 mM酪酸ナトリウムで処理したHeLa細胞由来の酸抽出タンパク質でアセチル化ヒストンH4を検出できます。脱アセチル酵素の阻害剤である酪酸ナトリウムを使用して、アセチル化ヒストンH4の検出を強化しました。
ターゲットの説明
10 kDa
物理的形状
0.05%アジ化ナトリウムを含有する全抗血清。
未精製
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
凍結・融解サイクルの繰り返しを避けるため、分注してください。製品を最大限回収するために、溶解後のキャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。
アナリシスノート
コントロール
TSAで処理したJurkat細胞。ネガティブコントロールに対しては、60 μLのサーモン精子DNA/プロテインAアガロース- 50%スラリーにより上清画分を培養することにより、非抗体免疫沈降を実施してください。転写によって非活性化されたDNAサンプルは、PCR用のコントロールとして調製する必要があります。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
06-866:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Polycomb Ezh2 methyltransferase regulates muscle gene expression and skeletal muscle differentiation.
Caretti, G; Di Padova, M; Micales, B; Lyons, GE; Sartorelli, V
Genes & Development null
E C Forsberg et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 97(26), 14494-14499 (2000-12-20)
We have defined the histone acetylation pattern of the endogenous murine beta-globin domain, which contains the erythroidspecific beta-globin genes. The beta-globin locus control region (LCR) and transcriptionally active promoters were enriched in acetylated histones in fetal liver relative to fetal
Ordered recruitment of histone acetyltransferases and the TRAP/Mediator complex to thyroid hormone-responsive promoters in vivo.
Sharma, D; Fondell, JD
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Mitotic partitioning and selective reorganization of tissue-specific transcription factors in progeny cells.
Zaidi, SK; Young, DW; Pockwinse, SM; Javed, A; Lian, JB; Stein, JL; van Wijnen, AJ; Stein, GS
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Promoter-specific p53-dependent histone acetylation following DNA damage.
Kaeser, MD; Iggo, RD
Oncogene null