Merck
すべての画像(6)
主要文書
安全性情報
07-360
Sigma-Aldrich
抗アセチル-ヒストンH3(Lys27)抗体
serum, Upstate®
別名:
H3K27Ac, Histone H3 (acetyl K27)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
human, vertebrates, Saccharomyces cerevisiae
交差性(ホモロジーによる予測)
yeast (based on 100% sequence homology)
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
acetylation (Lys27)
遺伝子情報
human ... HIST1H3F(8968)
詳細
ヒストンH3(UniProt:P61830)は、酵母においてHHT1(別名:YBR010W、YBR0201、HHT2、SIN2、YNL031C、N2749)遺伝子(Gene ID:852295)によってコードされています。ヒストンH3はヌクレオソームのコアな構成要素です。ヌクレオソームは、DNAを巻き付けて詰め込むことによりクロマチンを形成し、DNAをテンプレートとして必要としている細胞機構へのDNAアクセス性を制限します。ヒストンH3は、遺伝子発現を活性化または抑制するさまざまな翻訳後修飾を受ける可能性があります。ヒストンH3はモノ、ジ、またはトリメチル化を受けることがあります。トリメチル化したH3K27は不活性遺伝子プロモーターと強く結合することが分かっており、またモノメチル化したH3K27は活性プロモーターと結合します。ジメチル化したH3K27は、H3K27に類似した分散パターンを示します。ヒストンH3は、Lys9、14、18、23、27および56でアセチル化を受ける場合もあります。ヒストンH3のアセチル化は、転写活性化を引き起こします。アセチル化したヒストンは脱アセチル化したヒストンほど密に詰まることができないため、ヒストンのアセチル化はクロマチンの開放性を定めます。H3K27acは、活性状態と待機状態のエンハンサーエレメントを区別できる重要なエンハンサーマークであり、H3K27acを豊富に含まない遺伝子近位エンハンサーは平均的な遺伝子近位エンハンサーよりも低い発現レベルを示します。H3K27acの量は、初期の前核期から8細胞期にかけて徐々に低下し(これは主要な胚性ゲノム活性化(EGA)に相当します)、その後は桑実胚期からH3K27の再アセチル化が進むと同時に、初期の細胞系統がIVF胚で特定されることが示されています。ショウジョウバエでは、H3K27acが高いレベルで初期胚に存在し、トリメチル化したH3K27のレベルの増加に伴って4時間後には減少します。(参考:Creyghton, MP et al. ( ).Proc.Natl.Acad.Sci. USA 107(50); 21931-21936; Tie, F et al (2009).Dvelopment 136 (18); 3131-3141)。
特異性
Lysine 27でアセチル化したヒストンH3を認識。
免疫原
エピトープ:Lys27
リジン27アセチル化ヒトヒストンH3のN末端領域における11アミノ酸に相当するKLH結合線形ペプチド。
アプリケーション
ChIP-seq分析: Magna ChIP HiSensキット(カタログ番号17-10460)、 2 µLの抗アセチル-ヒストンH3(Lys27)抗体(カタログ番号07-360)、20 µLのプロテインA/Gビーズ、および1e6交差結合の後に磁気ビーズによりDNA精製したHeLa細胞クロマチンを使用して、クロマチン免疫沈降を実施しました。 Illuminaバーコード付きアダプターを用いた標準プロトコルによってInputおよびChIP DNAサンプルからライブラリを調製し、Illumina HiSeq装置で分析を行いました。FastQファイルから得られた1400万に及ぶ膨大な数の読取り値を、Bowtie(http://bowtie-bio.sourceforge.net/manual.shtml)およびTagDust(http://genome.gsc.riken.jp/osc/english/dataresource/)タグ除去の順に使用してマッピングしました。MACS(http://luelab.dfci.harvard.edu/MACS/)を用いてピークを特定し、UCSCゲノムブラウザ(http://genome.ucsc.edu)のカスタムトラックとしてBigWigおよびBEDファイルからピークと読取り値を可視化しました。07~360データセットで特定されたピークの上位25%が、HeLa S3のENCODE H3K27Ac BROADヒストントラックで特定されたピークと96%の重複を示しました。
抗アセチル-ヒストンH3(Lys27)抗体は、Lysine 27でアセチル化したヒストンH3を検出するウサギポリクローナル抗体です。抗H3K27acとしても知られるこの抗体は、論文審査のある専門誌で公表され、ドットブロット(DB)で特異性が検証され、ChIP、ChIP-seq、WB、DB、Mplexでバリデーションされています。
研究カテゴリー
エピジェネティックスおよび核機能
研究サブカテゴリー
ヒストン
品質
5 mM酪酸ナトリウムで処理したHeLa細胞の酸抽出物でウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:5,000で使用、5 mM酪酸ナトリウムで処理したHeLa細胞の酸抽出物でアセチル-ヒストンH3(Lys27)を検出できます。
ターゲットの説明
17 kDa
物理的形状
0.05%アジ化ナトリウムと30%グリセロールを含むウサギポリクローナル抗血清。
未精製
保管および安定性
-20°Cで出荷日から2年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品の回復を最大化させるため、キャップを外す前の元のバイアルを融解後に遠心分離してください。
アナリシスノート
コントロール
酪酸ナトリウムで処理したHeLa細胞由来の酸抽出タンパク質
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
07-360:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Aspirin upregulates expression of urokinase type plasminogen activator receptor (uPAR) gene in human colon cancer cells through AP1.
Md Saha Jamaluddin
Biochemical and biophysical research communications null
A global change in RNA polymerase II pausing during the Drosophila midblastula transition.
Chen, K; Johnston, J; Shao, W; Meier, S; Staber, C; Zeitlinger, J
eLife null
Akihiko Numata et al.
Nature communications, 9(1), 1622-1622 (2018-04-26)
Acute Myeloid Leukemia (AML) with MLL gene rearrangements demonstrate unique gene expression profiles driven by MLL-fusion proteins. Here, we identify the circadian clock transcription factor SHARP1 as a novel oncogenic target in MLL-AF6 AML, which has the worst prognosis among
Quantitative mass spectrometry of histones H3.2 and H3.3 in Suz12-deficient mouse embryonic stem cells reveals distinct, dynamic post-translational modifications at Lys-27 and Lys-36.
Jung, HR; Pasini, D; Helin, K; Jensen, ON
Molecular and Cellular Proteomics null
Jin Ran Chen et al.
The Journal of endocrinology (2018-07-28)
Intrauterine or early postnatal high-fat diet (HFD) have substantial influences on adult offspring health; however, studies of HFD-induced maternal obesity on regulation of adult offspring bone formation are sparse. Here, we investigated the effects of HFD-induced maternal obesity on both