安全性情報
05-173
Sigma-Aldrich
Anti-Calmodulin Antibody
Upstate®, from mouse
別名:
calmodulin 1, calmodulin 1 (phosphorylase kinase, delta), phosphorylase kinase, delta subunit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
交差性
pig, mouse, vertebrates, rat, human, bovine
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CALM3(808)
詳細
カルモジュリン(CaM)はユビキタスなカルシウム結合タンパク質であり、多数の異なるタンパク質ターゲットに結合し、制御することができるため、多種多様な細胞機能に影響を及ぼします。
CaMは、炎症、代謝、アポトーシス、筋収縮、細胞内移動、短期・長期記憶、神経成長、免疫応答などのプロセスを媒介します。 CaMは、多数の細胞型で発現され、細胞質、小器官内部など細胞内のさまざまな場所に存在しているか、血漿や小器官膜と結合しています。 CaMが結合するタンパク質の多くは、それ自体がカルシウムに結合することができないため、CaMをカルシウムセンサーおよびシグナル伝達因子として使用します。 CaMは、カルシウムに結合すると構造変化を起こし、それにより特定の応答を得るために特定のタンパク質に結合できるようになります。 CaMは、4つまでのカルシウムイオンに結合でき、リン酸化、アセチル化、メチル化、タンパク質切断などの翻訳後修飾を受け、このそれぞれがその作用を変化させる可能性があります。
特異性
Ca2+結合とCa2+フリーのカルモジュリン(Mr 17 kDa)の両方に特異性があります。ウシS100-alpha, S100-beta, troponin Cやparvalbuminは認識しません。
コムギ胚芽とも反応します。幅広い交差反応性が予測されます。
免疫原
tyroglobulinと結合したウシカルモジュリンの21個のC末端アミノ酸(128-148)に相当する合成ペプチド。
エピトープ:a.a. 128-148
アプリケーション
この抗カルモジュリン抗体を用いたカルモジュリンの検出は、WBおよびIPでの使用が検証されています。&
免疫沈降:
4 μgで使用、A431 RIPA細胞ライセートからカルモジュリンを免疫沈降できます。 放射免疫アッセイ:
10 μg/mLで使用、200~300 ngの範囲のカルモジュリンを検出できます。
研究のカテゴリ
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
GPCR、cAMP/cGMP&カルシウムシグナル伝達
品質
ヒトA431がん細胞、マウス3T3およびL6ラットの骨格線維芽細胞由来のRIPAライセート。
ウェスタンブロッティング: 0.1-1 μg/mLで使用、ヒトA431がん細胞由来RIPAライセートにおいてカルモジュリンを検出できます。マウス3T3およびL6ラットの骨格線維芽細胞由来のRIPAライセートにおいてカルモジュリンを検出できます。
ターゲットの説明
17 kDa
関連事項
先発品:04-1158
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインGクロマトグラフィー
精製マウスモノクローナルIgG1抗体、0.15 M NaCl、0.05% sodium azide含有の0.1 M Tris-glycine保存バッファー(pH 7.4)に溶解。凍結溶液。
保管および安定性
受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-301、非刺激A431細胞ライセート。2-メルカプトエタノール2.5 µL/ライセート100 µLを加え、5分間煮沸して調製液を還元します。ミニゲルに、1レーンあたり還元ライセート20 µgをロードしてください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
05-173:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Translocation of calmodulin to the nucleus supports CREB phosphorylation in hippocampal neurons.
Deisseroth, K, et al.
Nature, 392, 198-202 (1998)
A Lee et al.
Nature, 399(6732), 155-159 (1999-05-21)
Neurotransmitter release at many central synapses is initiated by an influx of calcium ions through P/Q-type calcium channels, which are densely localized in nerve terminals. Because neurotransmitter release is proportional to the fourth power of calcium concentration, regulation of its
Human platelets contain estrogen receptor alpha, caveolin-1 and estrogen receptor associated proteins.
Muthuvel Jayachandran, Virginia M Miller, Muthuvel Jayachandran, Virginia M Miller
Platelets null
Calmodulin regulates L-selectin adhesion molecule expression and function through a protease-dependent mechanism
Kahn, J., et al
Cell, 92, 809-818 (1998)
Induction of TLR4-target genes entails calcium/calmodulin-dependent regulation of chromatin remodeling.
Lai, D; Wan, M; Wu, J; Preston-Hurlburt, P; Kushwaha, R; Grundstrom, T; Imbalzano, AN; Chi, T
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null