抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
58C9
分子量
antigen ~42 kDa
化学種の反応性
Sf9 cell line, human, yeast, Drosophila melanogaster
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using nuclear extracts of D.Mel cells
アイソタイプ
IgG2b
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
Drosophila melanogaster ... Tbp(37476)
human ... TBP(6908)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- co-immunoprecipitation
- immunohistochemistry
生物化学的/生理学的作用
ターゲットの説明
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
T1827-VAR:
T1827-25UL:
T1827-200UL:
T1827-BULK:
試験成績書(COA)
資料
Huntington's disease (HD) is an autosomal dominant, late-onset neurodegenerative disorder characterized by a selective neuronal cell death in the cortex and striatum leading to cognitive dysfunction, motor impairment and behavioral changes.