安全性情報
MABN1802
Sigma-Aldrich
Anti-pan-PMCA Antibody, clone 5F10
clone 5F10, from mouse
別名:
Plasma membrane calcium-transporting ATPase, Plasma membrane calcium pump
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
5F10, monoclonal
application:
ELISA
ICC
IHC
IP
WB
化学種の反応性:
chicken, rat, human
テクニック:
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
1
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5F10, monoclonal
化学種の反応性
chicken, rat, human
包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
Plasma membrane calcium-transporting ATPase(アイソフォーム1-4)(UniProt:P20020、Q01814、Q16720、P23634)(別名:PMCA、Plasma membrane calcium pump)は、ヒトATP2B1、ATP2B2、ATP2B3、ATP2B4遺伝子(Gene ID:490、491、492、493)によってコードされています。PMCAは複数回膜貫通型膜タンパク質で、カルシウム/カルモジュリン制御型マグネシウム依存性酵素として作用し、細胞外へのカルシウム輸送と併せてATPの加水分解を触媒します。PMCAは、すべての細胞型において、カルシウムシグナルの主なオフスイッチとして機能します。PMCA 1-4をコードする遺伝子は4種類ありますが、一次転写産物のオルタナティブスプライシングにより、PMCAバリアントの数はさらに約20まで増加し、これらのバリアントは制御特性や動態学的特性が大きく異なります。PMCA活性は、(a)転写レベルで、(b)カルモジュリン結合により、(c)それぞれの細胞内局在により制御されることが分かっています。種々のPMCAの局在化は、多様、複雑かつ細胞型特異的に制御されています。PMCA1は広範に発現し、PMCA2は主に大脳皮質で発現しますが、骨格筋、心筋、胃、肝臓、腎臓、肺でも低レベルの発現が認められています。PMCA3は、小脳、特に平行線維-プルキンエ神経細胞のシナプス前終末で高度に発現しています。PMCA4は広範に発現しますが、その組織分布はアイソフォームによりさまざまです。(参考:Antalffy, G et al. (2013).Biochim.Biophys.Acta 1833(12); 2561-2572; Strehler, EE (2015).Biochem. Biophys.Commun.460 (1); 26-33)
特異性
クローン5F10は、ヒト、マウス、ラットにおいて、Plasma membrane calcium-transporting ATPase(PMCA)のすべてのアイソフォームを検出します。
免疫原
精製ヒト赤血球カルシウムATPase
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:250で使用、ヒト膵臓およびヒト腎臓でpan-PMCAを検出できます。
免疫細胞染色:代表的なロットに免疫細胞染色法を適用してpan-PMCAを検出しました(Paszty, K., et. al. (2005)。Biochem J. 391(Pt 3):687-92; DeMarco, S.J., et. al. (2002) J Biol Chem. 277(12):10506-11)。
免疫沈降:代表的なロットに免疫沈降法を適用してpan-PMCAの免疫沈降を確認しました(DeMarco, S.J., et. al. (2002) J Biol Chem. 277(12):10506-11)。
ウェスタンブロッティング:代表的なロットにウェスタンブロッティングを適用してpan-PMCAを検出しました(Paszty, K., et. al. (2005).Biochem J. 391(Pt 3):687-92; Caride, A.J., et. al. (1996).Biochem J. 316 ( Pt 1):353-9).
ELISA:代表的なロットにELISAを適用してpan-PMCAを検出しました(Caride, A.J., et. al. (1996).Biochem J. 316 ( Pt 1):353-9).
抗pan-PMCA、クローン5F10(カタログ番号:MABN1802)は、マウスモノクローナル抗体で、pan-Plasma membrane calcium-transporting ATPase(PMCA)を標的とし、ELISA、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、免疫沈降法、ウェスタンブロッティングにおいて検証されています。
研究のカテゴリ
神経科学
品質
ヒト大脳皮質組織で免疫組織染色(パラフィン)により評価。
免疫組織染色:希釈倍率1:250で使用、ヒト大脳皮質組織片のpan-PMCAを検出できます。
ターゲットの説明
算出値:134~139 kDa。
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)、150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスモノクローナル抗体IgG2a。
フォーマット:精製
精製プロテインG
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
Jan Code
MABN1802-25UG:
MABN1802:
試験成績書(COA)