特徴
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
包装
kit of 23 × 1.0 mL ampules
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
single component solution
詳細
法的情報
キットの構成要素は別途購入可能です。
- A-903Alprazolam solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®SDS
- A-907alpha-Hydroxyalprazolam solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®SDS
- A-9117-Aminoflunitrazepam solution, 1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®SDS
- A-9167-Aminoclonazepam solution, 1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®SDS
- C-907Clonazepam solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®SDS
- D-907Diazepam solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®SDS
- F-003Flurazepam solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®SDS
- F-907Flunitrazepam solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®SDS
- L-901Lorazepam solution, 1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®SDS
- M-908Midazolam solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®SDS
- N-905Nordiazepam solution, 1 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®SDS
- O-902Oxazepam solution, 1 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®SDS
- T-907Temazepam solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®SDS
- T-911α-Hydroxytriazolam solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®SDS
- A-902Alprazolam-d5 solution, 100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®SDS
- A-904alpha-Hydroxyalprazolam-d5 solution, 100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®SDS
- A-9177-Aminoclonazepam-d4 solution, 100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®SDS
- A-9217-Aminoflunitrazepam-d7 solution, 100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®SDS
- D-902Diazepam-d5 solution, 100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®SDS
- F-915Flunitrazepam-d7, 100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®SDS
- N-903Nordiazepam-d5 solution, 100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®SDS
- O-901Oxazepam-d5 solution, 100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®SDS
- Surine™ Negative Urine Control, bottle of 50 mL, Cerilliant®
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)