由来生物
bovine heart
品質水準
フォーム
buffered aqueous solution
比活性
≥20 units/mg protein
分子量
300-350 kDa by gel filtration
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
5 mg protein/mL
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Enabling
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
研究領域:細胞周期
シトクロム c オキシターゼは、ミトコンドリア遺伝子と核ゲノムによってコードされた 13 のサブユニットで構成されています。2 つのヘム基(Fea および Fea3)と 2 つの銅中心(CuA および CuB)で構成されています。
メルクは、グリーンケミストリーの 12 原則の 1 つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。本製品は、バイオ燃料電池の研究に使用される際にエネルギー効率を高め、廃棄物を抑制するように改良されています。詳細な情報につきましてはメルクの季刊誌バイオファイル(Bio Files)の記事をご覧ください。
シトクロム c オキシターゼは、ミトコンドリア遺伝子と核ゲノムによってコードされた 13 のサブユニットで構成されています。2 つのヘム基(Fea および Fea3)と 2 つの銅中心(CuA および CuB)で構成されています。
メルクは、グリーンケミストリーの 12 原則の 1 つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。本製品は、バイオ燃料電池の研究に使用される際にエネルギー効率を高め、廃棄物を抑制するように改良されています。詳細な情報につきましてはメルクの季刊誌バイオファイル(Bio Files)の記事をご覧ください。
アプリケーション
ウシ心筋由来のチトクローム c オキシダーゼ(CcO)は、以下のような用途で使用されています:
- 酸化型グルタチオン(GSSG)が総遊離システイン数に及ぼす影響の研究に
- 組織切片における CcO 活性を測定する組織化学的アッセイにおいて
- 共鳴ラマン分光法を用いて、青色または赤色レーザーに曝露した単離ミトコンドリア内のチトクローム c の酸化還元反応を試験するために
生物化学的/生理学的作用
シトクロムcオキシダーゼは、すべての動物、植物、酵母や一部の細菌の好気的代謝において主要な高酸素親和性のターミナルオキシダーゼです。
シトクロムcオキシダーゼは、すべての動物、植物、酵母や一部の細菌の好気的代謝において主要な高酸素親和性のターミナルオキシダーゼです。より高度に発達した細胞のミトコンドリアや、細菌の細胞膜に存在します。シトクロムcオキシダーゼは、シトクロムcからO2への電子伝達を触媒します。この電子伝達過程により膜のプロトン勾配が生じ、これによりATP産生が次々と起こります。この酵素は、シトクロム鎖を通じた電子伝達と酸化的リン酸化の過程を共役させることにより、細胞にエネルギーを供給するという点が特徴的です。
単位の定義
シトクロムc酸化酵素の1ユニットは、pH 6.0、25°Cで1分あたり1.0 μmolのフェロシトクロムcを酸化する量です。
物理的形状
25 mM Tris-HClバッファー、pH 7.8、5 mM EDTA、および39 mM n-ドデシル β·-D-マルトシドの溶液として提供されます。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
C5499-250UG:
C5499-BULK:
C5499-250UG-PW:
C5499-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Claudia R Oliva et al.
Oncotarget, 8(23), 37568-37583 (2017-04-30)
Patients with glioblastoma have one of the lowest overall survival rates among patients with cancer. Standard of care for patients with glioblastoma includes temozolomide and radiation therapy, yet 30% of patients do not respond to these treatments and nearly all
Zong-Heng Wang et al.
eLife, 8 (2019-10-16)
Oogenesis features an enormous increase in mitochondrial mass and mtDNA copy number, which are required to furnish mature eggs with an adequate supply of mitochondria and to curb the transmission of deleterious mtDNA variants. Quiescent in dividing germ cells, mtDNA
Claudia R Oliva et al.
The Journal of biological chemistry, 291(46), 24188-24199 (2016-09-30)
The enzyme cytochrome c oxidase (CcO) or complex IV (EC 1.9.3.1) is a large transmembrane protein complex that serves as the last enzyme in the respiratory electron transport chain of eukaryotic mitochondria. CcO promotes the switch from glycolytic to oxidative
Navjot Kaur et al.
Neuron, 107(6), 1197-1211 (2020-07-25)
Neural stem cells directly or indirectly generate all neurons and macroglial cells and guide migrating neurons by using a palisade-like scaffold made of their radial fibers. Here, we describe an unexpected role for the radial fiber scaffold in directing corticospinal
Matthew W Rice et al.
PloS one, 9(6), e100054-e100054 (2014-06-19)
Perturbations in metabolism are a well-documented but complex facet of schizophrenia pathology. Optimal cellular performance requires the proper functioning of the electron transport chain, which is constituted by four enzymes located within the inner membrane of mitochondria. These enzymes create