Merck
CY0100
Sigma-Aldrich
チトクロームcレダクターゼ (NADPH) アッセイキット
1 kit sufficient for 100 tests, determining cytochrome c reductase activity
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
品質水準
使用法
 kit sufficient for 100 tests
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... POR(5447)
生物化学的/生理学的作用
真核生物のNADPH-チトクロ-ムC還元酵素 (NADPH-チトクロ-ムP450還元酵素、EC1.6.2.4) は、小胞体に局在するフラボタンパク質です。NADPHから数種のオキシゲナ-ゼに電子を伝達しますが、そのうちで最も重要なのが生体異物の解毒に関与するチトクロ-ムP450ファミリ-の酵素です。NADPH-チトクロ-ムC還元酵素は小胞体マ-カ-として、また生態系汚染や食事由来の脂質取込みの生物マ-カ-として広く用いられています。
特徴および利点
  • 密度勾配分離による単離や細胞成分分画の小胞体 (ER) を検出します。
  • 薬物による中毒や、生態異物への曝露後の様々なサンプルの、NADPH-チトクロ-ムC還元酵素を比色測定できます。
  • ERの濃縮、機能を分析します。
アナリシスノート
Cytochrome C Reductase Assay Kitには、細胞や組織抽出物、精製ミクロソ-ムにおけるNADPH-チトクロ-ムC還元酵素活性を迅速・簡便に測定するのに必要な全ての試薬が含まれています。肝臓、腎臓、脳、脾臓、心臓、筋肉などの哺乳類の組織から調製したサンプル、またHeLa、HepG2、Jurkatなどの細胞株由来のライセ-トでテストしています。さらに、酵母種P. pastoris およびS. cerevisiaeから調製したサンプルでもテストしています。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Assay Buffer 100 mL
  • Enzyme Dilution Buffer 25 mL
  • Cytochrome c 50 mg
  • Cytochrome c Reductase (NADPH) Positive Control from rabbit liver 50 μL
  • Cytochrome c Oxidase Inhibitor Solution 1 mL
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • N6505β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate reduced tetrasodium salt hydrate, ≥95% (HPLC) 25 mgSDS
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Rohit Sharma et al.
Age (Dordrecht, Netherlands), 36(4), 9686-9686 (2014-07-20)
Imbalance in Th1/Th2 immune pathways and cellular antioxidant systems with progressive aging are among the leading causes of increased risk of morbidity and mortality in elderly. Although probiotics have been considered to boost immune system, there is a lack of
Nathan M Long et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 11, 34-34 (2013-05-10)
Previously we reported decreased circulating progesterone and fertility in one and two year old ewes born to undernourished mothers. This study was designed to investigate if this reduction in progesterone persisted into old age, and if it did, what mechanisms
D Plonne et al.
Analytical biochemistry, 276(1), 88-96 (1999-12-10)
A novel method is described for the separation on a single gradient of the major intracellular organelles of the secretory pathway, the Golgi, the smooth endoplasmic reticulum, and the rough endoplasmic reticulum. Total microsomes were prepared from rat liver by
Amanda Spring de Almeida et al.
Life sciences, 276, 119469-119469 (2021-04-04)
Breast cancer-induced chronic pain is usually treated with opioids, but these compounds cause various adverse effects. Transient receptor potential ankyrin 1 (TRPA1) is involved in cancer pain; also, endogenous TRPA1 agonists are associated with cancer pain development. The aim of
C O Lemley et al.
Journal of dairy science, 93(3), 1012-1021 (2010-02-23)
In the cow, inadequate concentrations of progesterone during gestation may lead to an abrupt termination of pregnancy. The primary organ involved in progesterone catabolism is the liver, which contains an abundance of cytochrome P450 isozymes (EC 1.14.14.1; mixed-function monooxygenases). The
資料
The isolation of subcellular fractions by centrifugation is a commonly used technique and is widely applicable across multiple cell and tissue types. Because organelles differ in their size, shape, and density, centrifugation can be easily employed to separate and purify organelle fractions from gently homogenized samples.
Learn about the four membrane-bound protein complexes that make up the electron transport chain metabolic pathway supplying energy as ATP for cellular respiration.
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.