安全性情報
C1427
Sigma-Aldrich
シトクロムb5 ヒト
recombinant, expressed in E. coli (histidine-tagged), ≥90% (SDS-PAGE)
別名:
Cytochrome b5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161501
NACRES:
NA.47
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli (histidine-tagged)
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
形状
solution
分子量
16 kDa
テクニック
inhibition assay: suitable
適合性
suitable for molecular biology
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... CYB5A(1528)
詳細
シトクロムb5(CYB5A)遺伝子は、シトクロムb5タンパクをコードします。ヒト染色体第18番に位置します。精巣のLeydig細胞および卵巣の卵胞膜細胞で同時発現します。
生物化学的/生理学的作用
シトクロムb5(CYB5A)は、メトヘモグロビン(赤血球)のNADH依存性還元、脂肪酸不飽和化酵素(主に肝臓)への電子移動ならびにシトクロムP450酵素によるステロイドおよび生体異物の代謝を媒介します。本化合物はアンドロステンジオンの生成に必須です。CYB5Aは、性腺アンドロゲンの効率的な合成の一助となります。
チトクロ-ム b5は、P450アイソフォ-ムの触媒効率を高める膜結合型ヘム含有タンパク質です。その作用機序は不明です。
物理的形状
20mM リン酸バッファ-溶液 (pH 7.25, 0.1mM EDTA含有)
アナリシスノート
差分光法を用いて測定したヘム含有率。チトクロ-ム b5の濃度の計算するのに、490 nmと424 nmの吸光度の差に対して吸光係数 100 mM-1 を用います。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
C1427-.1MG:
C1427-.1MG-PW:
C1427-BULK:
C1427-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Melissa R Pitman et al.
Scientific reports, 12(1), 454-454 (2022-01-12)
Sphingosine 1-phosphate (S1P) is a signaling lipid that has broad roles, working either intracellularly through various protein targets, or extracellularly via a family of five G-protein coupled receptors. Agents that selectively and specifically target each of the S1P receptors have
Human adrenal cells that express both beta-hydroxysteroid dehydrogenase type 2 (HSD3B2) and cytochrome b5 (CYB5A) contribute to adrenal androstenedione production
Nakamura Y, et al.
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 123(3-5), 122-126 (2011)
CYB5A polymorphism increases androgens and reduces risk of rheumatoid arthritis in women
Stark K, et al.
Arthritis Research & Therapy, 17(1), 56-56 (2015)
資料
Learn about the four membrane-bound protein complexes that make up the electron transport chain metabolic pathway supplying energy as ATP for cellular respiration.