Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
MAK360
Sigma-Aldrich
Mitochondrial Complex III Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
検出方法
colorimetric
保管温度
−20°C
詳細
Mitochondrial Complex III or Ubiquinol-Cytochrome c reductase is the third complex of the Electron Transport Chain located in the mitochondrial membrane. It is present in the mitochondria of all aerobic eukaryotes as well as in the inner membranes of most bacteria. It transfers electrons from CoQH (reduced coenzyme Q or ubiquinol) to cytochrome c, resulting in the reduction of cytochrome c. This reduced cytochrome c is a substrate for complex IV of the electron transport chain.
適合性
Suitable for the measurement of Mitochondrial Complex III activity in isolated mitochondria.
原理
The Mitochondrial Complex III Activity Assay is based on the reduction of cytochrome c through the activity of Complex III. The absorbance of reduced cytochrome c can be measured at A550 nm. It is a fast and reliable method to determine the activity of complex III in isolated mitochondria. The kit can detect as low as 10 mU/mL and is linear up to 30 mU/mL.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
引火点(°F)
188.6 °F
引火点(℃)
87 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)