Merck
MITOISO2
Sigma-Aldrich
ミトコンドリア単離キット
sufficient for 50 applications (2-5 x 107 cells), isolation of enriched mitochondrial fraction from cells
別名:
Mitochondrial Extractionキット, Mitochondrial Purificationキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
品質水準
使用法
sufficient for 50 applications (2-5 x 107 cells)
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ミトコンドリアは二重膜構造をとり、真核生物においてほとんどのエネルギーが産生する場所です。ミトコンドリア単離キットには2種類のバッファーが含まれており、1つは機能研究のためのタンパク質抽出用、もう1つはプロテオーム研究におけるプロファイリング用です。さらに、インタクトなミトコンドリアを保存するための保存用緩衝液がキットに含まれています。
アプリケーション
ミトコンドリア単離キットは以下からのミトコンドリアの分離に使用されています:
  • ユーイング肉腫ファミリー腫瘍(ESFT)細胞
  • 結核患者の血液サンプル
  • ヒト神経芽細胞腫細胞および神経膠腫細胞
  • 筋管
  • HepG2細胞
特徴および利点
  • 本キットにより、細胞から濃縮されたミトコンドリア部分を迅速かつ単純に抽出することが可能です。
  • 単離されたミトコンドリアの大部分の内膜および外膜は大部分が無傷です。
  • プロテオーム解析用のミトコンドリアタンパク質の抽出に使用することができます。
その他情報
  • 本製品は研究開発のみに使用でき、医薬品用、家庭用、または他の用途には使用できません。
  • 危険性や安全な取り扱いに関する情報については、化学物質安全データシートを参照してください。
  • 試薬の調製には超純水を使用してください。
  • キットの構成要素、必要な試薬、保管および安定性、ならびに単離プロトコルに関する詳細は、製品情報シートを参照してください。
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • C2978CelLytic M, Cell Lysis Reagent, Suitable for Mammalian cell lysis and protein solubilization. 10 mLSDS
  • P8340Protease Inhibitor Cocktail, for use with mammalian cell and tissue extracts, DMSO solution 2.5 mLSDS
  • C0356Protein Extraction Reagent Type 4 1 bottleSDS
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Theodora Panagaki et al.
Biomolecules, 10(4) (2020-04-29)
Down syndrome (trisomy of human chromosome 21) is a common genetic disorder. Overproduction of the gaseous mediator hydrogen sulfide (H2S) has been implicated in the pathogenesis of neurological and metabolic deficits associated with Down syndrome. Several lines of data indicate
Shili Duan et al.
The Journal of biological chemistry, 278(2), 1346-1353 (2002-10-31)
We have shown here that the apoptosis inducer staurosporine causes an early decrease in the endogenous respiration rate in intact 143B.TK(-) cells. On the other hand, the activity of cytochrome c oxidase is unchanged for the first 8 h after
The carbonic anhydrase inhibitor methazolamide prevents amyloid beta-induced mitochondrial dysfunction and caspase activation protecting neuronal and glial cells in vitro and in the mouse brain
Fossati S, et al.
Neurobiology of Disease, 86, 29-40 (2016)
D W Moss et al.
The European journal of neuroscience, 13(3), 529-538 (2001-02-13)
Activation of murine microglial and macrophage cell lines with lipopolysaccharide (LPS) and interferon-gamma (IFN-gamma) resulted in the induction of the inducible form of nitric oxide synthase (NOS) and the release of micromolar amounts of NO into the surrounding medium. The
Vladislav V Glinsky et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 11(9), 901-909 (2009-09-03)
At present, there is no efficient curative therapy for cancer patients with advanced metastatic disease. Targeting of antiapoptotic molecules acting on the mitochondrial apoptosis pathway could potentially augment antimetastatic effect of cytotoxic drugs. Similarly to Bcl-2 family members, beta-galactoside-binding lectin
資料
The isolation of subcellular fractions by centrifugation is a commonly used technique and is widely applicable across multiple cell and tissue types. Because organelles differ in their size, shape, and density, centrifugation can be easily employed to separate and purify organelle fractions from gently homogenized samples.
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.
Oxidative stress is mediated, in part, by reactive oxygen species produced by multiple cellular processes and controlled by cellular antioxidant mechanisms such as enzymatic scavengers or antioxidant modulators. Free radicals, such as reactive oxygen species, cause cellular damage via cellular.
Oxidative stress is mediated, in part, by reactive oxygen species produced by multiple cellular processes and controlled by cellular antioxidant mechanisms such as enzymatic scavengers or antioxidant modulators. Free radicals, such as reactive oxygen species, cause cellular damage via cellular.