安全性情報
LYSISO1
Sigma-Aldrich
リソソーム単離キット
sufficient for 25 g (tissue), sufficient for 20 mL (packed cells), enrichment of lysosomes from tissues and packed cells
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
品質水準
使用法
sufficient for 20 mL (packed cells)
sufficient for 25 g (tissue)
テクニック
centrifugation: suitable
fractionation: suitable
保管温度
2-8°C
詳細
リソソームは大半の原核細胞および真核細胞に遍在するオルガネラです。リソソームには、細胞内でのタンパク質分解に関与する酸性ヒドロラーゼが多種含まれています。リソソームにはリパーゼ、ヌクレアーゼおよびポリサッカリダーゼも含まれており、これらの酵素の一部が欠乏すると、Tay Sachs病、Gaucher病、Hunter病などといった特殊なリソソーム蓄積症につながります。リソソームは細胞ホメオスタシスの維持にも寄与します。このオルガネラの機能不全は、細胞の挙動および運命に直接影響します。リソソームは、白化や加齢といった他の細胞プロセスにも関与すると考えられます。
アプリケーション
リソソーム単離キットは以下の用途で使用されています。
  • サイトゾルおよびリソソームの単離に
  • 培養細胞から濃縮したリソソーム軽画分および重画分を得るため
  • マウス骨髄マクロファージ(BMM)からのリソソームの単離に
  • リソソーム精製に
リソソーム単離キットは、分画遠心とその後の密度勾配遠心またはカルシウム沈降により動物組織および培養細胞からリソソームを単離するために使用できます。酸性ホスファターゼアッセイキット(カタログ番号CS0740)を使用してリソソームマーカー酸性ホスファターゼの活性を分析することでリソソームの存在を確認できます。他のオルガネラからの分離は、Sigmaから入手できる適切なマーカー検出キットを使用して確認できます。
特徴および利点
  • 代謝・疾患研究のために機能的オルガネラを生成します
  • 分解管理のためにプロテアーゼ阻害物質を含めています
  • キット中のニュートラルレッド色素を使用して完全性を確認します
  • 濃縮画分を得られるように複数のオプションから選択します
  • 組織および細胞からのインタクトなリソソームと機能性リソソームの濃縮画分
  • タンパク質分解を含む機能研究に適しています
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • P8340Protease Inhibitor Cocktail, for use with mammalian cell and tissue extracts, DMSO solution 5 mLSDS
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
引火点(°F)
188.6 °F
引火点(℃)
87 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Facilitated mitochondrial import of anti-viral and anti-cancer nucleoside drugs by human equilibrative nucleoside transporter-3 (hENT3)
Govindarajan R, et al.
American Journal of Physiology: Gastrointestinal and Liver Physiology (2009)
Activation of Nlrp3 inflammasomes enhances macrophage lipid-deposition and migration: implication of a novel role of inflammasome in atherogenesis
Li X, et al.
PLoS ONE, 9(1), e87552-e87552 (2014)
Glycine N-methyltransferase deficiency affects Niemann-Pick type C2 protein stability and regulates hepatic cholesterol homeostasis
Liao YJ, et al.
Molecular Medicine, 18(3), 412-422 (2012)
Xiaowei Ma et al.
ACS nano, 5(11), 8629-8639 (2011-10-07)
Development of nanotechnology calls for a comprehensive understanding of the impact of nanomaterials on biological systems. Autophagy is a lysosome-based degradative pathway which plays an essential role in maintaining cellular homeostasis. Previous studies have shown that nanoparticles from various sources
Quantitative proteomic profiling for clarification of the crucial roles of lysosomes in microbial infections
Xu B, et al.
Molecular Immunology, 87(1), 122-131 (2017)
資料
The isolation of subcellular fractions by centrifugation is a commonly used technique and is widely applicable across multiple cell and tissue types. Because organelles differ in their size, shape, and density, centrifugation can be easily employed to separate and purify organelle fractions from gently homogenized samples.