安全性情報
SCT019
Sigma-Aldrich
BioTracker 560 Orange リソソーム色素
Live cell imaging dye for acidic cellular organelles such as lysosomes.
別名:
Live cell imaging probe
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
テクニック
cell based assay: suitable
検出方法
fluorometric
輸送温度
ambient
詳細
リソソームは、膜に囲まれた小器官で、タンパク質、核酸、炭水化物、脂質など、あらゆる種類の生物学的物質を分解することができる酵素を含んでいます。リソソームは細胞の消化器官として機能し、細胞外から取り込まれた物質を分解すると同時に、細胞自体の古くなった成分を消化します。
BioTracker 560 Orange リソソーム色素は、酸性環境下で蛍光を劇的に高めることができる、生細胞蛍光イメージングプローブです。このプローブは、リソソーム、後期エンドソーム、顆粒などの酸性小器官を選択的に染色することができます。つまり、酸性小器官の環境条件と同じ pH 5.0 では、物理的な pH 7.4 と比較して 50 倍以上の蛍光強度を示します。BioTracker 560 Orange リソソーム色素は、励起光の照射に対して優れた光安定性を示します。532 nm または 514 nm の励起光でオレンジ色の蛍光を発するため、青色蛍光(CFP、Hoechst など)、緑色蛍光(GFP、fluorescein など)、近赤外蛍光などと組み合わせたマルチカラーイメージングが可能です。
スペクトル特性
吸収: 595 nm
発光:560 nm
アプリケーション
生細胞蛍光イメージング
研究のサブカテゴリ
生細胞色素
研究カテゴリー
細胞イメージング
物理的形状
凍結乾燥品
保管および安定性
BioTracker 560 Orange リソソーム色素は、-20°Cで、乾燥させ遮光して保存してください。
注記:開栓前にバイアルを軽く遠心分離してバイアルの底に内容物を集めます。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCT019:
試験成績書(COA)