Merck
D-902
Supelco
ジアゼパム-D5 溶液
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16D5H8ClN2O
CAS番号:
分子量:
289.77
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1CN=C(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H])C3=C(C=CC(Cl)=C3)N1C
InChI
1S/C16H13ClN2O/c1-19-14-8-7-12(17)9-13(14)16(18-10-15(19)20)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
InChI Key
AAOVKJBEBIDNHE-VIQYUKPQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジアゼパムは、不安やパニック発作から不眠症まで、様々な症状の治療に使用されるベンゾジアゼピンです。この安定標識化内部標準は、LC/MSやGC/MSによる尿中、血清中、または血漿中のジアゼパムの定量や、尿中薬物試験、臨床毒性学、法医学分析、またはアイソトープ希釈法などに適しています。ジアゼパムは、娯楽的に乱用されるベンゾジアゼピンであり、Valium®の商品名で市販されています。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Valium is a registered trademark of Roche Products Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D-902-1ML:4548173316246
D-902-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)