Merck
M-197
Supelco
Meclonazepam solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12ClN3O3
CAS番号:
分子量:
329.74
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
Clc1c(cccc1)C2=N[C@H](C(=O)Nc3c2cc(cc3)[N+](=O)[O-])C
InChI
1S/C16H12ClN3O3/c1-9-16(21)19-14-7-6-10(20(22)23)8-12(14)15(18-9)11-4-2-3-5-13(11)17/h2-9H,1H3,(H,19,21)/t9-/m0/s1
InChI Key
LMUVYJCAFWGNSY-VIFPVBQESA-N
詳細
Meclonazepam is a benzodiazepine derivative similar in structure to clonazepam, but was never used as medicine and instead appeared on the illicit drug market as a designer drug. A certified Snap-N-Spike® solution suitable for use as starting material in calibrators and controls for meclonazepam LC/MS or GC/MS testing methods in clinical toxicology, urine drug testing or forensic analysis applications.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
Jan Code
M-197-1ML:4548173352763
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
581385-U4065268819968
63335-U4065267991269
63336-U4065267991276
63337-U4065267991283
63338-U4065267991290
63339-U4065267991306
63340-U4065267991313
581384-U4065268819951
577141-U4065269130505
50602-U4065269130376
50606-U4065269130383
50651-U4065270862068
50652-U4065270862075
50587-U4065269130277
50590-U4065269130291
50595-U4065269130314
50596-U4065269130321
50598-U4065269130338
50600-U4065269130352
50609-U4065269130406
50637-U4065270858825
50639-U4065270858849
50640-U4065270858856
50641-U4065270858863
50642-U4065270858870