Merck
C-907
Supelco
クロナゼパム 溶液
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10ClN3O3
CAS番号:
分子量:
315.71
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc2NC(=O)CN=C(c3ccccc3Cl)c2c1
InChI
1S/C15H10ClN3O3/c16-12-4-2-1-3-10(12)15-11-7-9(19(21)22)5-6-13(11)18-14(20)8-17-15/h1-7H,8H2,(H,18,20)
InChI Key
DGBIGWXXNGSACT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロナゼパムはクロノピンおよびリボトリールなどの商標名で販売される、強力で長時間作用型のベンゾジアゼピンであり、抗不安、抗けいれん、筋弛緩、および催眠作用を有しています。クロナゼパムはてんかん治療の目的で処方されます。このCertified Snap-N-Spike®Solutionは、法医学分析、臨床毒性学、尿中薬物検査、または疼痛処方モニタリングのためのGC/MSまたはLC/MSの用途に適しています。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-907-CC:
C-907-1ML:4548173317625
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
G Chouinard
The Journal of clinical psychiatry, 48 Suppl, 29-37 (1987-10-01)
This is a report on the efficacy of clonazepam in the treatment of acute mania. The advantages of clonazepam over standard neuroleptics are its rapidity of action, its lack of toxicity, and, particularly important, the fact that it does not
Shigeru Morishita
Human psychopharmacology, 24(3), 191-198 (2009-03-31)
Clonazepam, first used for seizure disorders, is now increasingly used to treat affective disorders. We summarize the use of clonazepam to improve the management of depression. Clonazepam is useful for treatment-resistant and/or protracted depression, as well as for acceleration of
Raffaele Ferri et al.
Sleep medicine, 14(1), 24-29 (2012-10-27)
To analyze the differences in sleep structure and nocturnal motor activity between drug-free REM sleep behavior disorder (RBD) patients and those under therapy with clonazepam, and to evaluate the long-term longitudinal changes under continued therapy with clonazepam. Fifty-seven consecutive iRBD
Stuart J McCarter et al.
Sleep medicine, 14(3), 237-242 (2013-01-29)
REM sleep behavior disorder (RBD) is usually characterized by potentially injurious dream enactment behaviors (DEB). RBD treatment aims to reduce DEBs and prevent injury, but outcomes require further elucidation. We surveyed RBD patients to describe longitudinal treatment outcomes with melatonin
Taeko Sasai et al.
Parkinsonism & related disorders, 19(2), 153-157 (2012-09-20)
The clinical effectiveness of pramipexole (PPX), a candidate treatment for idiopathic rapid eye movement sleep behavior disorder (iRBD), varies among individuals. This study investigates factors associated with PPX effectiveness for treating RBD symptoms. Ninety-eight consecutive patients with RBD who had